Learn More
trans,trans-Farnesol, 97%
Codice prodotto. 15459009
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15459009
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14348.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
Solubility
Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-28-5
Formula molecolare C15H26O
Molecular Weight (g/mol) 222.37
Numero MDL MFCD00002918
InChI Key CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Sinonimo farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
PubChem CID 445070
ChEBI CHEBI:16619
IUPAC Name (2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Specifica
Materiale o nome chimico trans,trans-Farnesol
Densità 0.886
Punti di ebollizione 137°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 5 g
Beilstein 1723039
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,3937
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Peso formulazione 222.37
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-Farnesol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,7,11-trimethyl-2,6,10-Dodecatrien-1-ol