Learn More
BD Biosciences™ Transcription Factor Phospho Buffer Set (RUO)
Codice prodotto. 15844409
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
25 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15844409
Marca: BD Biosciences™ 565575
Designed to enable robust and simultaneous flow cytometric analysis of various cell surface antigens, transcription factors, and phosphorylated signal proteins in cells derived from both human and mouse tissues.
  • Designed to enable robust and simultaneous flow cytometric analysis of various cell surface antigens, transcription factors, and phosphorylated signal proteins in cells derived from both human and mouse tissues.
  • This includes fresh, fixed, and frozen human peripheral blood mononuclear cells.
  • The BD Pharmingen™ TFP Buffer Set has been successfully applied to the multiparameter flow cytometric analysis of phosphorylated Stat signaling responses to cytokines made by human and mouse T regulatory cell and conventional T cell subsets, and other leucocyte types defined by certain cell surface markers, transcription factors (FoxP3 and T-bet), and physical characteristics.
  • While not all antibody compatibilities are known, cell signaling responses to different stimuli should also be amenable to analysis using this buffer set and antibodies specific for other cell surface markers, transcription factors, and types of downstream phosphorylated signaling proteins.
  • This buffer system is backwards compatible with many BD reagents, including antibodies conjugated with new fluorescent dyes (eg, BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594, V450, and V500).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Transcription Factor Phospho Buffer Set
Quantità 25 Tests
Formulazione 20 mL 0.75X TFP Diluent Buffer, 40 mL 5X TFP Fix/Perm Buffer, 25 mL Perm Buffer III, 7.5 mL 4X TFP Perm/Wash Buffer
Include 1 Set, 25 Tests, 20 mL 0.75X TFP Diluent Buffer, 40 mL 5X TFP Fix/Perm Buffer, 25 mL Perm Buffer III, 7.5 mL 4X TFP Perm/Wash Buffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Transcription Factor Phospho Buffer Set
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methanol