Learn More
Eppendorf™ Transfer Rack for Eppendorf SmartBlock™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 x 0.5 mL
24 x 1.5/2.0 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds up to 24 microtubes for easy transfer of multiple vessels in parallel.
- Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
- Temperature range from -86°C to 121°C for broad flexibility
- Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
Specifica
Specifica
| Capacità | 24 x 1.5/2.0 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SmartBlock, ThermoMixer |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | −86°C to 121 °C |