Learn More
Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device
Codice prodotto. 10025753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LN2 Transfer Vessels, For Thermo 10
LN2 Transfer Vessels, For Thermo 20
LN2 Transfer Vessels, For Thermo 30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10025753
Marca: Thermo Scientific™ AY509X5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily dispense up to 8L/min. (2.12 gal./min.) without pouring using the Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device.
  • Available for 10, 20 and 30L models
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tipo LN2 Withdrawal Device, 8L/min.
    Capacità (sistema imperiale) 1.05 cu. ft.
    Capacità (sistema metrico) 30 L
    Da utilizzare con (apparecchiatura) LN2 Transfer Vessels, For Thermo 10