Learn More
BRAND™ Transferpette™ S -8 Microliter Pipet
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
Accuracy:
0.6%
0.8%
1.6%
Modello:
M8-10
M8-100
M8-300
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Pipette multicanale azionate a pistone: le pipette manuali perfette per le applicazioni più complesse in laboratorio.Grande pulsante centrale di pipettaggio e funzione di eiezione a parte.Il poggiadito ergonomico si adatta alla mano, per una presa comoda.Funzionamento a una mano; impostazione del volume per operatori sia destrimani che mancini.Protezione contro variazioni di volume.Completamente autoclavabile a 121°C (2 bar), conf. a DIN EN 285.Visualizzazione del volume a 4 cifre, sempre chiaramente visibili, per la massima precisione.Tecnica di calibrazione semplice: regolazioni senza strumenti speciali.Le variazioni dalle impostazioni di fabbrica sono chiaramente visibili esternamente.Corsa breve di appena 12.5 mm per ridurre il rischio di RSI.Steli speciali per sforzi ridotti e anelli di tenuta in FKM; espulsore del puntale dal design a gradini per ridurre le forze di attacco ed espulsione.Steli singoli con tenute, facilmente svitabili per la pulizia o la sostituzione, per eliminare tempi di fermo lunghi e costosi.Pistone ed espulsore resistenti alla corrosione, per una lunga durata.Codifica a colori per una semplice selezione del puntale.Marchio CE in base alla direttiva IVD 98/79 CE.
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.6% |
| Autoclavabile | Sì |
| Modello | M8-300 |
| Numero di canali | 8 |
| Product Line | Transferpette S |
| Tipo | Pipetta manuale |
| Volume (sistema metrico) | Da 30 a 300 μl |
| Display | Digitale |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Warranty | 1 anno |
| Vedi altri risultati |