Learn More
BRAND™ Transferpette™ S -8 Microliter Pipet
Codice prodotto. 10775014 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
Accuracy:
0.6%
0.8%
1.6%
Modello:
M8-10
M8-100
M8-300
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10775014
Marca: BRAND™ 703700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Piston-operated multichannel pipets are the perfect manual pipets for the most demanding applications in the lab. BRAND™ Transferpette™ S -8 Multichannel Microliter Pipet includes clearly visible 4-position volume display for highest precision.
Pipette multicanale azionate a pistone: le pipette manuali perfette per le applicazioni più complesse in laboratorio.Grande pulsante centrale di pipettaggio e funzione di eiezione a parte.Il poggiadito ergonomico si adatta alla mano, per una presa comoda.Funzionamento a una mano; impostazione del volume per operatori sia destrimani che mancini.Protezione contro variazioni di volume.Completamente autoclavabile a 121°C (2 bar), conf. a DIN EN 285.Visualizzazione del volume a 4 cifre, sempre chiaramente visibili, per la massima precisione.Tecnica di calibrazione semplice: regolazioni senza strumenti speciali.Le variazioni dalle impostazioni di fabbrica sono chiaramente visibili esternamente.Corsa breve di appena 12.5 mm per ridurre il rischio di RSI.Steli speciali per sforzi ridotti e anelli di tenuta in FKM; espulsore del puntale dal design a gradini per ridurre le forze di attacco ed espulsione.Steli singoli con tenute, facilmente svitabili per la pulizia o la sostituzione, per eliminare tempi di fermo lunghi e costosi.Pistone ed espulsore resistenti alla corrosione, per una lunga durata.Codifica a colori per una semplice selezione del puntale.Marchio CE in base alla direttiva IVD 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 1.6%
Autoclavabile
Modello M8-10
Numero di canali 8
Product Line Transferpette S
Tipo Pipetta manuale
Volume (sistema metrico) 0.5 to 10 μL
Display Digitale
Quantità Confezione da 1
Warranty 1 anno
Dimensioni (L x P x A) 241.3 x 142.8 x 123.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 241.3 mm
Altezza (sistema metrico) 123.8 mm