missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transferrin Antibody (8B9), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-7904C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Transferrin Monoclonal antibody specifically detects Transferrin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA
Specifica
| Transferrin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, transferrin | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Transferrin purified from pooled human plasma. | |
| 0.2 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Loading Controls, Stem Cell Markers | |
| 7018 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA | |
| 8B9 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto