missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transglutaminase 2/TGM2 Antibody (013), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89793MFV500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Transglutaminase 2/TGM2 Monoclonal antibody specifically detects Transglutaminase 2/TGM2 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| Transglutaminase 2/TGM2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 013 | |
| ELISA | |
| C polypeptide, EC 2.3.2.13, G-ALPHA-h, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, TG(C), TG2, TGase C, TGase H, TGase-2, TGase-H, TGCGNAH, Tissue transglutaminase, transglutaminase 2 (C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase C, Transglutaminase H, Transglutaminase-2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Transglutaminase 2/TGM2 (Accession#: NP_004604.2; Met 1-Ala 687). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction | |
| 7052 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto