Learn More
Syngene™ Transilluminator for G:Box Systems
Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
254/302 nm
254/364 nm
302 nm
364 nm
365/302 nm
Area di filtraggio (sistema metrico):
200 x 200 mm
250 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | UV Transilluminator |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For G:Box systems |
| Wattage | 230 w |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 335 x 310 x 100 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz 230 w |
| Dimensioni filtro (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Modello | Syngene 2020SL-E60 |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 60 Hz |
| Vedi altri risultati |