Learn More
Syngene™ Transilluminator for G:Box Systems
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7115402 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
254/302 nm
254/364 nm
302 nm
364 nm
365/302 nm
Area di filtraggio (sistema metrico):
200 x 200 mm
250 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15809952
Marca: Syngene™ GX2530LE60
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Syngene™ UV Transilluminator for G:Box Systems is designed for illumination of any sample excited by UV light. Sealed to allow wet gels on surface
Specifica
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) For G:Box systems
Wattage 230 w
Area di filtraggio (sistema metrico) 250 x 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 335 x 310 x 100 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 230 w
Dimensioni filtro (sistema metrico) 250 x 300 mm
Modello Syngene 2530L
Tensione 230 V
Frequenza 60 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 364 nm
Tipo di illuminazione UV