Learn More
BOLA Transition Fittings
Codice prodotto. 10489951
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
46 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10489951
Marca: BOLA F76004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transition Fittings PTFE, screw cap made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Fitting made of PTFE.
  • One side with metric thread and connecting nut with compression rings for connecting tubing or tubes with O.D. 4, 6, 8 or 10 mm.
  • Other side with female thread UNF ¼ in. 28 G for connecting flanged tubing with O.D. 1.6 or 3.2 mm by means of tube end fittings.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm