Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Alpha-synuclein siRNA
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000336 |
| Cell Lines Tested | SH-SY5Y. |
| Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Simbolo del gene | SNCA |
| ID gene (immissione) | 6622 |
| Product Type | siRNA |
| Quantità | 2 nmol |
| Sinonimo | PD1, NACP, PARK1, PARK4, SNCA |
| Target | Human |
| Forma | Lyophilized |