Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Estrogen receptor beta siRNA
Codice prodotto. p-7155919
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
Codice prodotto. 16079171
Marca: enQuireBio™ QX162nmol
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Blocks transcription and translation of Estrogen receptor beta from Human.
Specifica
Numero di accesso NP_034287
Cell Lines Tested MCF7 Human Adenocarcinoma Cells from Breast Cancer.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene ESR2
ID gene (immissione) 13983
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo ESR-BETA, NR3A2, ESTRB, Erb, ESRB, ER-BETA, ERBeta
Target Human
Forma Lyophilized