missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ TranslationBlocker Human Interleukin-10 / IL-10 siRNA

Codice prodotto. 16019221
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16019221

Marca: enQuireBio™ QX362nmol

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Blocks transcription and translation of Interleukin-10 / IL-10 from Human.

Specifica

Numero di accesso NP_000563
Cell Lines Tested Dendritic Cells derived from adherent human PBMCs.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene IL10
ID gene (immissione) 3586
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo IL10A, IL-10, TGIF, CSIF, GVHDS
Target Human
Forma Lyophilized
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato