Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Interleukin-10 / IL-10 siRNA
Codice prodotto. p-7155939
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
Codice prodotto. 16019221
Marca: enQuireBio™ QX362nmol
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Blocks transcription and translation of Interleukin-10 / IL-10 from Human.
Specifica
Numero di accesso NP_000563
Cell Lines Tested Dendritic Cells derived from adherent human PBMCs.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene IL10
ID gene (immissione) 3586
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo IL10A, IL-10, TGIF, CSIF, GVHDS
Target Human
Forma Lyophilized