missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR9 / CD289 siRNA

Codice prodotto. 16039201
Click to view available options
Quantità:
10 nmol
2 nmol
Dimensione della confezione:
10nmol
2nmol
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16039201

Marca: enQuireBio™ QX282nmol

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Blocks transcription and translation of TLR9 / CD289 from Human.

Specifica

Numero di accesso NP_059138
Cell Lines Tested 293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Simbolo del gene TLR9
ID gene (immissione) 54106
Product Type siRNA
Quantità 2 nmol
Sinonimo CD289, Toll-like receptor 9, TLR-9
Target Human
Forma Lyophilized
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato