Learn More
Cole-Parmer™ Translucent Bev-A-Line IV Tubing
Codice prodotto. 11713139
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
11713139 6.4 mm Pezzo
1 options
Codice prodotto. 11713139
Marca: Cole-Parmer™ 0649015
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità Resin is FDA-compliant (liner: 21 CFR 177.1520; shell 21 CFR 177.1350). Meets USP Class VI, USDA, and National Formulary requirements
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Bev-A-Line
Diametro (sistema metrico) esterno 9.6 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Safe for food, beverage, drug, lab, and general use - yet much more affordable than PTFE tubing, safe for most alcohols; avoid use with strong solvents
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Colore Semitrasparente
Pressione massima 61 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C