Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie graduate traslucide
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- HDPE closure
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 45 mm |
| Include | Chiusura a vite in polipropilene |
| Materiale | HDPE |
| N. per confezione | Confezione da 12 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 114 mm |
| Product Type | Bottiglia a collo largo |
| Vedi altri risultati |