Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie graduate traslucide
Codice prodotto. p-8000412 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11561933
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these bottles for a variety of applications. Fisherbrand™ Translucent Graduated Bottles are leak proof and offer excellent chemical resistance.
  • HDPE closure
  • Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 45 mm
Include Chiusura a vite in polipropilene
Materiale HDPE
N. per confezione Confezione da 12
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 114 mm
Product Type Bottiglia a collo largo
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 58 mm