Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in HDPE traslucide
Codice prodotto. 11517433 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11517433
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these bottles for a variety of storage applications. Fisherbrand™ Translucent HDPE Bottles feature a wide neck for easy pouring.
  • Clear general purpose bottles
  • Polypropylene screw closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Include Chiusura a vite in polipropilene blu
Materiale HDPE
N. per confezione Confezione da 12
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Product Type Bottiglia a collo largo
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 58/R3 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Vite