missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Translucent HDPE Straight Tubing Connector

Codice prodotto. 10520232 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
For tubing I.D. 19 to 21mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10520232

Marca: Brand™ 152765

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale HDPE
Overall Length (Metric) 74 mm
Da utilizzare con 19 to 21mm tubing I.D.
Quantità confezione 10 Pack
Forma Straight
Colore Translucent
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato