Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in LDPE traslucide
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni generiche in laboratorio |
| Include | Chiusura a vite in polipropilene |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 10 Pack |
| Colore chiusura | Blu |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 93 mm |
| Vedi altri risultati |