Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in LDPE traslucide
Codice prodotto. 11583232 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11583232
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie per numerose applicazioni di laboratorio generiche. Le bottiglie in HDPE traslucide Fisherbrand™ sono a tenuta ermetica e offrono una buona resistenza chimica.
  • Clear general purpose bottles
  • Blue polypropylene screw closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni generiche in laboratorio
Include Chiusura a vite in polipropilene
Materiale Polipropilene
N. per confezione Confezione da 5
Colore chiusura Blu
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Bottiglia a collo largo
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 58/R3 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Vite