Learn More
Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured Silicone Tubing
Codice prodotto. p-8272091 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
16.0 mm
19.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
4.8 mm
5.6 mm
6.4 mm
8 mm
11.2 mm
11.9 mm
12.8 mm
14.4 mm
15.9 mm
16 mm
17.6 mm
20.8 mm
22.4 mm
25.4 mm
Pressione massima:
0.5 bar
1 bar
1.5 bar
1bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Overall Length (Metric):
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
25m
Pezzo
Codice prodotto. 11728138
Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino traslucido Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.
  • Autoclavable
  • Non-yellowing
  • High gloss finish
  • Excellent quality
  • Highly hydrophobic
  • No peroxide byproducts
  • High tear strength as standard
  • Extended life in Peristaltic pumps
  • Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Pressione massima 1bar