Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in MDPE traslucide
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Include | Tappo a vite in polipropilene |
| Materiale | MDPE |
| N. per confezione | 5 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Ampiezza extra |
| Altezza (sistema metrico) | 86 mm |
| Product Type | Bottiglia per uso generico |
| Vedi altri risultati |