Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in MDPE traslucide
Codice prodotto. 11543242 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11543242
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie per uso generico per campionamento e conservazione dei liquidi. Le bottiglie in MDPE traslucide Fisherbrand™ sono a tenuta ermetica e offrono un'eccellente resistenza chimica. Autoclavabili con tappo allentato, ideali per applicazioni di laboratorio generiche.
  • Clear general purpose bottles
  • Polypropylene screw closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni generiche in laboratorio
Include Chiusura a vite in polipropilene
Materiale MDPE
N. per confezione 10 Pack
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type Bottiglia a collo largo
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38/R3 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Vite
Autoclavabile