Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in MDPE traslucide
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
pezzi 5
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione e il trasporto di liquidi |
| Include | Tappo a vite e maniglia girevole di media rigidità |
| Materiale | MDPE |
| N. per confezione | 9 |
| Larghezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur