Learn More
Kartell™ Matracci volumetrici in polipropilene traslucido con tappo a vite
Codice prodotto. 11381225
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11381225
Marca: Kartell™ 0143100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
These flasks create no meniscus so final readings are easy. Thick walls eliminate distortion and thin neck make final reading precise. Chemically non-absorbent. Autoclavable.
Specifica
Colore Translucent
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Include Screw Caps
Stile collo GL18
Tolleranza ±1 mL
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 46 mm