Learn More
Kartell™ Matracci volumetrici in polipropilene traslucido con tappo a vite
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
These flasks create no meniscus so final readings are easy. Thick walls eliminate distortion and thin neck make final reading precise. Chemically non-absorbent. Autoclavable.
Specifica
Specifica
| Colore | Translucent |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Include | Screw Caps |
| Stile collo | GL18 |
| Tolleranza | ±1 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 46 mm |