Learn More
Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Stopper
Codice prodotto. 10505431
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 10505431
Marca: Kartell™ 0148400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Stopper is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
  • Create no meniscus so final readings are easy
  • Calibrated gravimetrically at 20°C
  • Translucency of PP enhanced when in contact with liquid
  • Thick walls eliminate distortion
  • Thin neck make final reading precise
  • Chemically non-absorbant
  • No wetting
  • Stoppers included
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Colore Translucent
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 121 mm
Include Stopper
Stile collo 12/21 NS/DIN
Tolleranza ±0.5 mL
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Stopper
Diametro (sistema metrico) esterno 36 mm