Learn More
Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Stopper
Codice prodotto. 10651742
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 10651742
Marca: Kartell™ 0148900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Stopper is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
  • Create no meniscus so final readings are easy
  • Calibrated gravimetrically at 20°C
  • Translucency of PP enhanced when in contact with liquid
  • Thick walls eliminate distortion
  • Thin neck make final reading precise
  • Chemically non-absorbant
  • No wetting
  • Stoppers included
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Colore Translucent
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 325 mm
Include Stopper
Stile collo 19/26 NS/DIN
N. per confezione 1
Tolleranza ±10 mL
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Stopper
Diametro (sistema metrico) esterno 120 mm
Quantità 1