Learn More
Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
- Create no meniscus so final readings are easy
- Calibrated gravimetrically at 20°C
- Translucency of PP enhanced when in contact with liquid
- Thick walls eliminate distortion
- Thin neck make final reading precise
- Chemically non-absorbant
- No wetting
- Stoppers included
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Colore | Translucent |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 121 mm |
| Include | Stopper |
| Stile collo | 12/21 NS/DIN |
| Tolleranza | ±0.5 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Stopper |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 36 mm |