Learn More
BRAND™ Connettore a Y in polipropilene semitrasparente
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10 to 11 mm tubing I.D.
3 mm tubing I.D.
4 to 5 mm tubing I.D.
8 to 9 mm tubing I.D.
Diametro interno provette da 6 a 7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- In polipropilene semitrasparente
- Per 3 provette dello stesso diametro
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (Metric) | 35 mm |
| Dimensioni dei tubi | 4 to 5 mm tubing I.D. |
| Larghezza (sistema metrico) | 21 mm |
| Forma | Y |
| Colore | Semitrasparente |
| Product Type | Tubing Connector |