Learn More
Masterflex™ Tubo microbore PTFE traslucido
Codice prodotto. p-8006936
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.3 mm
0.81 mm
5.58 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
30m
Pezzo
Codice prodotto. 15209822
Marca: Masterflex™ 0641711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Minimize friction and maximize chemical resistance with microbore tubing. Cole-Parmer™ PTFE Microbore Tubing is ideal for extreme temperatures and harsh chemical environments.
PTFE tubing resin is UL-recognized and complies with FDA (21 CFR 177.1550) and USP Class VI requirements.
  • Chemically inert
  • Low permeability
  • Lowest friction coefficient of any tubing
  • Temperature range is -400 to 500°F (-240 to 260°C); melts at 620°F (327°C)
  • Tensile strength is 2500 to 4000 psi
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità con UL, FDA (21 CFR 177.1550) e con i requisiti USP Classe VI.
Diametro (sistema metrico) interno 0.3 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 0.76 mm
Overall Length (Metric) 30.48 mm
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzare questo tubo trasparente a temperature estreme e in ambienti chimici difficili
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Colore Semitrasparente
Pressione massima 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) Da –240 a 260 °C