Learn More
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino
Codice prodotto. 11768108 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
12.8 mm
16 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
22.4 mm
Overall Length (Metric):
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
25m
5 M
5m
Pezzo
Codice prodotto. 11768108
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino semitrasparente Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.
  • Semitrasparente
  • Non ingiallisce
  • Nessun sottoprodotto del perossido
  • Elevata resistenza allo strappo
  • Finitura lucida
  • Qualità eccellente
  • Altamente idrofobico
  • Durata prolungata nelle pompe peristaltiche
Specifica
Certificazione/Conformità Approvazioni FDA, BFR e WRAS
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave
Diametro (sistema metrico) interno 2,4 mm
Materiale Silicone (polimerizzato al platino)
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 0,8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C