Learn More
Fisherbrand™ Tappi in silicone translucidi
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Temperature Range (Metric) | Da –60 a 200 °C |
| Colore | Traslucido |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 11.5 mm |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tappo |