Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Overall Length (Metric):
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Pezzo
Descrizione
- Translucent silicone tubing
- FDA compliant (food)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | Pompe peristaltiche |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical , biotechnology, transfer sterile fluids |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Vedi altri risultati |