Learn More
Masterflex™ Tubo trasparente C-Flex™
Codice prodotto. 11780479
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 11780479
Marca: Masterflex™ 0642202
Meets the demands of various industries
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Certificazione/Conformità Requisiti USP Classe VI, FDA, GMP
Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie e uso generico in laboratorio per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, alternativa economica al silicone al platino
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Trasparente
Flexibility Flessibile
Pressione massima 25 psi
Max. Operating Temperature (Metric) da –45 a 135 °C