Learn More
Rogo Sampaic™ Transparent Glass Coverslips
Codice prodotto. 13256718
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 mm
22 x 22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 13256718
Marca: Rogo Sampaic™ BPD004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.
Glass coverslips are transparent and don't leave fingerprints.
  • Manufactured in soda glass
  • Uniform thickness of 0.13 to 0.16 mm
Specifica
Forma Square
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensioni (L x P) 22 x 22 mm
Descrizione Glass Coverslip
Quantità 100