Learn More
Transparent Glass Staining Trough
Codice prodotto. p-8015664
Click to view available options
Tipo:
Vaschetta di colorazione
Altezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12888735
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent evaporation of staining liquid using the drop-on lid supplied with the Transparent Glass Staining Trough. This heavy glass staining jar is an essential microscope accessory for the laboratory.
  • Glass trough with lid
  • Holds microscope slides 76mm x 26mm
  • Two different styles
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Forma del fondo Piatto
Materiale Vetro soda-calcico
Tipo Vaschetta di colorazione
Da utilizzare con (applicazione) Rack per colorazione
Conteggio vetrini 25
Dimensioni (L x P) 112 x 112 mm
Dimensioni (L x P x A) 112 x 112 x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 112 mm
Larghezza (sistema metrico) 112 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Profondità (sistema metrico) 112 mm