Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura stretta in LDPE trasparente
Codice prodotto. 11807910
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
Chemical Label:
Acetonitrile
Acido acetico
Acqua distillata
Eptano
Etanolo
Etilacetato
Isopropanolo
Metanolo
N,N-Dimetilformammide
Pentane
Tetraidrofurano (THF)
Toluene
Xilene
Colore della vite:
Arancione
Blu
Giallo
Green
Rosso
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11807910
Marca: VITLAB™ 1332969
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Work safely with potentially dangerous chemicals. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles feature a permanent safety imprint, color-coded VENT-CAP and precise spray control to eliminate drips and leaks and ensure safe handling.
VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Trasparente
Materiale Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP, Polypropylene
Imballaggio Confezionate singolarmente in sacchetti di PE
Quantità Confezione da 6
Colore della vite Rosso
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Product Type Safety Wash Bottle
Chemical Label Acetonitrile
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Vented Screw Cap