Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate non sterili in LDPE trasparente
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
- Built-in bulb eliminates the need for plugging, packaging and autoclaving
- Flexible stem bends to sample from narrow or small tubes
- Low affinity surface reduces loss of cells and valuable proteins due to binding
- Soft plastic pipets made of non-toxic low-density polyethylene (LDPE)
- Non-sterile, transparent and fully recyclable
Specifica
Specifica
| Materiale | LDPE |
| Gocce/mL | 30 |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 1 ml |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Stile punta | Extended |
| Volume (sistema metrico) di erogazione | 33 μL drop |
| Volume (sistema metrico) | 1 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipetta di trasferimento |