Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate non sterili in LDPE trasparente
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Gocce/mL:
18
20
25
30
50
Graduato:
No
Sì
Stile punta:
Extended
Extra lungo
Jumbo
Standard
Stelo sottile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 500
Description
- Built-in bulb eliminates the need for plugging, packaging and autoclaving
- Flexible stem bends to sample from narrow or small tubes
- Low affinity surface reduces loss of cells and valuable proteins due to binding
- Soft plastic pipets made of non-toxic low-density polyethylene (LDPE)
- Non-sterile, transparent and fully recyclable
Specifications
Specifications
| Materiale | LDPE |
| Gocce/mL | 50 |
| Graduato | No |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Stile punta | Standard |
| Volume (sistema metrico) di erogazione | 33 μL drop |
| Volume (sistema metrico) | 4 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipetta di trasferimento |