Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate non sterili in LDPE trasparente
Per prevenire il rischio di contaminazione incrociata. Le pipette di trasferimento non sterili Fisherbrand™, in LDPE trasparente, sono realizzate in plastica flessibile e infrangibile e sono progettate per sostituire le pipette Pasteur in vetro. Le pipette graduate e non graduate sono disponibili in numerosi formati e modelli, tra cui Jumbo, a stelo sottile ed extra lungo.
8.04€ - 40.16€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Gocce/mL | Graduato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Gocce/mL | Graduato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13469118
|
Fisherbrand™
|
1 ml | 30 | No | Standard |
11.40€
pezzi 400 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13499108
|
Fisherbrand™
|
1 mL | 30 | Sì | Standard |
19.04€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13439118
|
Fisherbrand™
|
1 ml | 30 | Sì | Extended |
26.53€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13439108
|
Fisherbrand™
|
3 ml | 25 | Sì | Standard |
19.50€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13459118
|
Fisherbrand™
|
4 ml | 30 | Sì | Stelo sottile |
17.85€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13459108
|
Fisherbrand™
|
4 ml | 50 | Sì | Standard |
40.16€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13449108
|
Fisherbrand™
|
7 ml | 20 | No | Extra lungo |
8.04€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13449118
|
Fisherbrand™
|
10 ml | 18 | No | Jumbo |
8.60€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Il bulbo integrato evita il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio
- Lo stelo flessibile consente di prelevare il campione da provette piccole o strette
- La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine importanti dovuta a fenomeni di formazione di legame.
- Pipette morbide in plastica, realizzate in polietilene a bassa densità (LDPE) atossico
- Non sterili, trasparenti e interamente riciclabili
Specifica
LDPE | |
Pipetta di trasferimento |