Learn More
VITLAB™ Contenitori per campioni in LDPE trasparente
Codice prodotto. 10063124
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
25 mL
30 mL
50 ml
Quantità:
100Pack
50Pack
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10063124
Marca: VITLAB™ 80734
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store liquid or solid samples securely. VITLAB™ Transparent LDPE Sample Containers feature an attached snap-on lid to protect samples from contamination, leaking or spillage. Transparent bottles ensure easy identification. Available in a variety of sizes.
Economical, ready-to-use containers ideal for storing a wide variety of liquid and solid materials.
  • Constructed of durable, break-resistant low-density polyethylene (LDPE)
  • Transparent bottles allow for easy identification of contents
  • Snap-on lids prevent spills and leaks, even when the bottle is upside down
  • Attached lids keep closure accessible for one-handed use and can’t be lost
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Colore Transparent
Da utilizzare con (applicazione) Storing a Wide Variety of Liquid and Solid Materials
Include Plug Seal Cap
Materiale LDPE
Quantità 100Pack
Peso (sistema metrico) 0.1 kg
Chiarezza Transparent
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Product Type Sample Container
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Tipo di chiusura Plug Seal