Learn More
VITLAB™ Contenitori per campioni in LDPE trasparente
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
25 mL
30 mL
50 ml
Quantità:
100Pack
50Pack
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Economical, ready-to-use containers ideal for storing a wide variety of liquid and solid materials.
- Constructed of durable, break-resistant low-density polyethylene (LDPE)
- Transparent bottles allow for easy identification of contents
- Snap-on lids prevent spills and leaks, even when the bottle is upside down
- Attached lids keep closure accessible for one-handed use and can’t be lost
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storing a Wide Variety of Liquid and Solid Materials |
| Include | Plug Seal Cap |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 100Pack |
| Peso (sistema metrico) | 33.5 kg |
| Chiarezza | Transparent |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 56 mm |
| Vedi altri risultati |