Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE trasparente con etichetta acqua distillata stampata
Codice prodotto. 10430872
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 63
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 10430872
Marca: VITLAB™ 133281
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per identificare chiaramente le bottiglie di lavaggio destinate ad essere utilizzate con acqua distillata. Le bottiglie per liquido di lavaggio VITLAB™ in LDPE con la dicitura 'Acqua distillata' sono caratterizzate da una stampa indelebile e multilingue, per garantire la massima chiarezza. Le bottiglie trasparenti in LDPE sono dotate di tappo a vite su un'imboccatura larga o stretta, ed erogatore a spruzzo con puntale di precisione.
Wash bottles with “Distilled Water” permanently imprinted on the bottle in German, English, French and Spanish to easily identify the contents. Each spray bottle is individually wrapped in a clearly labeled polyethylene bag.
  • Designed for precise spray control
    • Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
    • Optimized medium backflow through the continuous spray tube
  • Choice of narrow- or wide-mouth bottles
    • Narrow-mouth, tapered bottles for easy handling
    • Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
    • All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
  • Constructed of durable, transparent materials
    • Durable, easy-to-handle low-density polyethylene (LDPE) bottles
    • Polypropylene spray tubes are autoclavable at 121°C for 20 minutes
    • Transparent material allows for easy monitoring of remaining volume
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Trasparente
Materiale LDPE
Imballaggio Confezionate singolarmente in sacchetti di PE
Quantità Confezione da 12
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Product Type Spruzzetta
Chemical Label Acqua distillata
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Vite