Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE trasparente con etichetta acqua distillata stampata
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 63
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
Wash bottles with “Distilled Water” permanently imprinted on the bottle in German, English, French and Spanish to easily identify the contents. Each spray bottle is individually wrapped in a clearly labeled polyethylene bag.
- Designed for precise spray control
- Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
- Optimized medium backflow through the continuous spray tube
- Choice of narrow- or wide-mouth bottles
- Narrow-mouth, tapered bottles for easy handling
- Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
- All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
- Constructed of durable, transparent materials
- Durable, easy-to-handle low-density polyethylene (LDPE) bottles
- Polypropylene spray tubes are autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Transparent material allows for easy monitoring of remaining volume
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | LDPE |
| Imballaggio | Confezionate singolarmente in sacchetti di PE |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Product Type | Spruzzette |
| Chemical Label | Acqua distillata |
| Vedi altri risultati |