Learn More
Vitlab™ Becher in polipropilene trasparente
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Highly transparent polypropylene beaker
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Conditionally autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
- For autoclaving, we recommend model 440941 with raised graduations
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 91 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 133 mm |