Learn More
Vitlab™ Becher in polipropilene trasparente
Codice prodotto. p-8000505
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10129110
Marca: Vitlab™ 440941
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher in polipropilene trasparente VITLAB™ dispongono di una comoda impugnatura per una presa stabile e una scala in rilievo blu di facile lettura.
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
  • For autoclaving, we recommend model 440941 with raised graduations
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 70 mm
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 120 mm